4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904995-1G PC904995-250MG
APOSPC904995-1GEA 336 EUR
APOSPC904995-1G APOSPC904995-250MG
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine
Formule: C₈H₁₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189567
CAS nummer: 1054314-53-2