4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC905024-10G PC905024-1G PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA 876 EUR
APOSPC905024-10G APOSPC905024-1G APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₆F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202698
CAS nummer: 157437-25-7