5-Fluoro-4-chromanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 343 EUR
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formule: C₉H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743992
CAS nummer: 188826-32-6