3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 26.3 EUR
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21606586
CAS nummer: 185345-46-4