5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 132 EUR
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663995
CAS nummer: 129295-33-6