7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 424 EUR
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formule: C₇H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845366
CAS nummer: 268734-39-0