4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905140-1G PC905140-250MG
APOSPC905140-1GEA 110 EUR
APOSPC905140-1G APOSPC905140-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056930
CAS nummer: 23073-31-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable