N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905146-1G PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA 651 EUR
APOSPC905146-1G APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441833
CAS nummer: 1313712-60-5