5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 636 EUR
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180.007 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16608118
CAS nummer: 1227606-17-8