3-(3-Fluorophenyl)tetrahydro-3-furancarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905224-1G PC905224-250MG
APOSPC905224-1GEA 716 EUR
APOSPC905224-1G APOSPC905224-250MG
3-(3-Fluorophenyl)tetrahydro-3-furancarbaldehyde 95%
3-(3-Fluorophenyl)tetrahydro-3-furancarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053959
CAS nummer: 1060817-40-4