2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905264-10G PC905264-5G
APOSPC905264-10GEA 526 EUR
APOSPC905264-10G APOSPC905264-5G
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
2-Fluorobenzene-1,4-diol
Formule: C₆H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061106
CAS nummer: 55660-73-6