4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905284-1G PC905284-5G
APOSPC905284-1GEA 46.2 EUR
APOSPC905284-1G APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Formule: C₉H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024899
CAS nummer: 1206694-32-7