2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 245 EUR
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697685
CAS nummer: 624734-22-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable