5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905317-1G PC905317-5G
APOSPC905317-1GEA 54.1 EUR
APOSPC905317-1G APOSPC905317-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazol-3-amine
Formule: C₉H₇FN₂O
MW: 178.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08447045
CAS nummer: 925005-35-2