2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905356-1G PC905356-5G
APOSPC905356-1GEA 482 EUR
APOSPC905356-1G APOSPC905356-5G
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397069
CAS nummer: 1261676-68-9