4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 68.7 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18258885
CAS nummer: 1256824-06-2