3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 227 EUR
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Formule: C₈H₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658450
CAS nummer: 658-08-2