3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 219 EUR
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466952
CAS nummer: 456-46-2