8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905560-1G PC905560-250MG
APOSPC905560-1GEA 394 EUR
APOSPC905560-1G APOSPC905560-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06824210
CAS nummer: 904369-10-4