4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-1GEA 42.4 EUR
APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26407017
CAS nummer: 1441723-24-5