3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 330 EUR
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28130389
CAS nummer: 1824057-69-3