5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 67.2 EUR
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formule: C₈H₇BrFN
MW: 216.05 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27991352
CAS nummer: 1782463-27-7