3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905643-1G PC905643-5G
APOSPC905643-1GEA 659 EUR
APOSPC905643-1G APOSPC905643-5G
3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
Formule: C₅H₉N·CF₃CO₂H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28166293
CAS nummer: 1630907-01-5