4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC905979-100MG PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA 431 EUR
APOSPC905979-100MG APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27988093
CAS nummer: 1046831-97-3