5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906125-100MG PC906125-250MG PC906125-500MG
APOSPC906125-100MGEA 672 EUR
APOSPC906125-100MG APOSPC906125-250MG APOSPC906125-500MG
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Formule: C₆H₉F₂N·CF₃CO₂H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26959152
CAS nummer: 1523617-85-7