2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 117 EUR
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458117
CAS nummer: 914636-80-9