6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 311 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formule: C₁₀H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772123
CAS nummer: 68755-37-3