7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906505-1G PC906505-250MG
APOSPC906505-1GEA 269 EUR
APOSPC906505-1G APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11811768
CAS nummer: 4590-52-7