4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC906546-1G PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA 156 EUR
APOSPC906546-1G APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110982
CAS nummer: 1228376-68-8