5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906713-1G PC906713-250MG
APOSPC906713-1GEA 201 EUR
APOSPC906713-1G APOSPC906713-250MG
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18253522
CAS nummer: 1378595-22-2