(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906725-10G PC906725-25G PC906725-5G
APOSPC906725-10GEA 271 EUR
APOSPC906725-10G APOSPC906725-25G APOSPC906725-5G
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687077
CAS nummer: 72235-54-2