7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906729-1G PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA 636 EUR
APOSPC906729-1G APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035989
CAS nummer: 944580-91-0