1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906755-1G PC906755-250MG
APOSPC906755-1GEA 739 EUR
APOSPC906755-1G APOSPC906755-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₀F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143665
CAS nummer: 1202865-05-1