2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC906769-1G PC906769-250MG PC906769-5G
APOSPC906769-1GEA 256 EUR
APOSPC906769-1G APOSPC906769-250MG APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415557
CAS nummer: 189024-26-8