6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 145 EUR
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203359
CAS nummer: 23077-44-3