4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906960-1G PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA 490 EUR
APOSPC906960-1G APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₄FNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743881
CAS nummer: 63754-97-2