5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906963-1G PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA 676 EUR
APOSPC906963-1G APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159.589 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426015
CAS nummer: 1263275-21-3