1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906992-5G PC906992-1G
APOSPC906992-5GEA 0 EUR
APOSPC906992-5G APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113349
CAS nummer: 949159-97-1