4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907036-10G PC907036-5G
APOSPC907036-10GEA 713 EUR
APOSPC907036-10G APOSPC907036-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437599
CAS nummer: 886510-25-4