4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 77.5 EUR
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698663
CAS nummer: 61324-89-8