2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 169 EUR
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631618
CAS nummer: 261945-05-5