N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 577 EUR
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21121183
CAS nummer: 81183-56-4