Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907212-1G PC907212-250MG
APOSPC907212-1GEA 796 EUR
APOSPC907212-1G APOSPC907212-250MG
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14694719
CAS nummer: 1093087-06-9