4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Ethyl-3-fluorophenyl)boronic acid
PC907267-1G PC907267-250MG
APOSPC907267-1GEA 570 EUR
APOSPC907267-1G APOSPC907267-250MG
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491298
CAS nummer: 1374302-04-1