1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 81.8 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₅H₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06805773
CAS nummer: 149978-43-8