5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907459-1G PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA 274 EUR
APOSPC907459-1G APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Formule: C₄HBrF₂N₂
MW: 194.965 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787386
CAS nummer: 903131-29-3