3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC907544-1G PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA 417 EUR
APOSPC907544-1G APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18258153
CAS nummer: 1256792-34-3