4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907562-1G PC907562-250MG
APOSPC907562-1GEA 892 EUR
APOSPC907562-1G APOSPC907562-250MG
4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
4-Fluorophenyl methanesulphonate
Formule: C₇H₇FO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036342
CAS nummer: 72358-72-6