[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907591-1G PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA 796 EUR
APOSPC907591-1G APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Formule: C₈H₉ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09814029
CAS nummer: 823188-81-4