Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907708-1G PC907708-250MG
APOSPC907708-1GEA 193 EUR
APOSPC907708-1G APOSPC907708-250MG
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17276533
CAS nummer: 1186194-15-9